Få mere at vide
Texwipe™ Nylon MicroSwabs™
Artikelnummer. 11591234 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
168,0 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11591234 168,0 mm Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11591234 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX730*
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.62 DKK
    391.09 DKK / Pakke med 50
    Spare 40.53 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 04-03-2027
Texwipes præcision Nylon Cleanroom Swab er lavet af en 0,9 mm diameter spids konstrueret af bundtede nylonfilamenter i et rør krympet til et 100 % polypropylenhåndtag. Filamenterne danner en minibørste helt i spidsen.
  • Bundet filamenter optager opløsningsmiddel gennem kapillærvirkning
  • Lange, tynde filamenter når ind i smalle kanaler, hjørner, kanter for at rense partikler og fjerne overskydende opløsningsmiddel
  • 100 % jomfruelig polypropylen håndtag
  • Krympet konstruktion eliminerer risikoen for klæbemiddelforurening
  • Parti kodet til sporbarhed og kvalitetskontrol
  • Tekniske data
    Længde (engelsk) 6.614 tommer.
    Til brug med (applikation) Skånsom plukning af genstridige urenheder, der sidder fast; Præcis påføring af opløsningsmidler, klæbemidler og smøremidler; Rengøring af riller, spor, slidser og andre små rum; Fjernelse af overskydende opløsningsmiddel i lukkede rum; Trådmanipulation
    Produkttype Podepinde
    Længde (engelsk) Hoved 0,610 tommer.
    Længde (metrisk) 168,0 mm
    Længde (engelsk) Håndtag 6.004 tommer.
    Længde (metrisk) håndtag 152.5 mm
    Længde (metrisk) hoved 15.5 mm
    Bredde (engelsk) Hoved 0,031 tommer.
    Bredde (metrisk) hoved 0.8 mm
    Emballage 50 vatpinde/kasse; 10 æsker/etui; 500 vatpinde i alt/etui
    Håndtag Materiale Polypropylen
    Tip stil Bundet nylonfibre
    Tip materiale Nylon