Få mere at vide
Texwipe™ Renrumsmåtter
Artikelnummer. p-4707172 Shop alle Texwipe produkter
Farve:
Blå
Hvid
Dimensioner (L x B):
18 x 46 tommer.
18 x 46 tommer. (46 x 117 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Artikelnummer. 11545315
Brand: Texwipe™ AMA184681B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder antimikrobielt middel til at forhindre bakterievækst
  • Klæbende måtter og rammer til renrum og kritiske områder
  • Polyethylen (måtter) og polystyren (rammer) konstruktion
  • Griber og tilbageholder partikler fra fod- og hjulbårne forurenende stoffer
  • Aftagelig, klæbende belagt polyethylenplade fanger partikler og forhindrer overførsel
  • Nummererede faner for at forenkle lagerbeholdning og udskiftning
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 18 x 46 tommer. (46 x 117 cm)
Til brug med (applikation) Kontamineringskontrol
Mængde 30 Ark/Mat
Farve Blå
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 45.72 cm
Materiale Polyethylen, polystyren
Type Renrumsmåtte
Bredde (engelsk) 46 tommer.
Bredde (metrisk) 1.17 m