Få mere at vide
Texwipe™ Renrumsmåtter
Artikelnummer. 11555315 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Dimensioner (L x B):
18 x 46 tommer.
18 x 46 tommer. (46 x 117 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11555315 Hvid 18 x 46 tommer. Pakke med 8
11545315 Blå 18 x 46 tommer. (46 x 117 cm) Pakke med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11555315 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. AMA184681W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3170.75 DKK
    1620.70 DKK / Pakke med 8
    Spare 1550.05 DKK
    48% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Indeholder antimikrobielt middel til at forhindre bakterievækst
  • Klæbende måtter og rammer til renrum og kritiske områder
  • Polyethylen (måtter) og polystyren (rammer) konstruktion
  • Griber og tilbageholder partikler fra fod- og hjulbårne forurenende stoffer
  • Aftagelig, klæbende belagt polyethylenplade fanger partikler og forhindrer overførsel
  • Nummererede faner for at forenkle lagerbeholdning og udskiftning
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 18 x 46 tommer.
Til brug med (applikation) Kontamineringskontrol
Farve Hvid
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 45.72 cm
Materiale Polyethylen, polystyren
Type Renrumsmåtte
Bredde (engelsk) 46 tommer.
Bredde (metrisk) 1.17 m