Få mere at vide
ITSA-1, MedChemExpress
Beskrivelse
ITSA-1 is an activator of histone deacetylase (HDAC), and counteract trichostatin A (TSA)-induced cell cycle arrest, histone acetylation, and transcriptional activation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ITSA-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 200626-61-5 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H7Cl2N3O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (109.54 mM) |
| SMIL | O=C(N1N=NC2=CC=CC=C21)C3=CC=C(Cl)C=C3Cl |
| Vis mere |