Få mere at vide
Itraconazole, TRC
Artikelnummer. 30041393
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041393 25 mg
30040453 50 mg
17952675 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041393 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI93750025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84625-61-6
Molekylær formel C35 H38 Cl2 N8 O4
Molekylvægt (g/mol) 705.63
Synonym rel-4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one, Candistat, Canditral, Cladosal 100, Itrac, Itraconazole, Itralek, Itrizole, Oriconazole, Orungal, Orungamin, R 51211, SUBA Itraconazole, Sempera, Spherazole CR, Spherazole IR, Sporal, Sporamelt, Sporanox, Sporanox IV, Sporonox, Traconal, Triasporin, cis-Itraconazole
IUPAC navn 2-butan-2-yl-4-[4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]phenyl]-1,2,4-triazol-3-one
SMIL CCC(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC[C@H]5CO[C@@](Cn6cncn6)(O5)c7ccc(Cl)cc7Cl)cc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Itraconazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3/t25?,31-,35-/m0/s1
Formel vægt 704.2393
Procent renhed >95%