Få mere at vide
Itraconazole, Mikromol™
Artikelnummer. 18061510
Skift visning
Mængde:
1000 mg
Artikelnummer. Mængde
18061510 1000 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18061510 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0258.001000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Itraconazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Itraconazole
CAS 84625-61-6
Analyt- eller komponentnavne Itraconazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C35 H38 Cl2 N8 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Itraconazole, 3H-1,2,4-Triazol-3-one, 4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-, rel-, cis-Itraconazole, 4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-, rel-, Candistat, Canditral, Cladosal 100, Itrac, Itralek, Itrizole, Oriconazole, Orungal, R 51211, SUBA Itraconazole, Sempera, Spherazole CR, Spherazole IR, Sporal, Sporamelt, Sporanox, Sporanox IV, Sporonox, Traconal, Triasporin, rel-4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one, Orungamin
InChI formel InChI=1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3/t25?,31-,35-/m0/s1
SMIL CCC(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC[C@H]5CO[C@@](Cn6cncn6)(O5)c7ccc(Cl)cc7Cl)cc4
IUPAC navn 2-butan-2-yl-4-[4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]phenyl]-1,2,4-triazol-3-one
Molekylvægt (g/mol) 705.63
Mængde 1000 mg
Formel vægt 704,2393 g/mol