Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Itraconazol, 99%
Artikelnummer. 15279786 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15279786 5 g 5g
15289786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15279786 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 452870050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.01 DKK
    900.65 DKK / 5g
    Spare 99.36 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Itrakonazol, eller voriconazol, CAS # 84625-61-6, er en N-arylpiperazin, der har svampedræbende egenskaber. | CAS: 84625-61-6 | C35H38Cl2N8O4 | 705,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Itraconazol er en aromatisk ether, der virker som en stærk hæmmer af P-glykoproteiner og CYP3A4
•Itraconazol fungerer også som en pindsvin-signaleringshæmmer og P450-hæmmer
Applikationer
•Itraconazol kan udvise svampedræbende aktivitet mod organismer, herunder aspergillose, blastomycosis, candidiasis, chromoblastomycosis, coccidioidomycosis, cryptococcosis, histoplasmose og sporotrichosis
•Itraconazol kan bruges til eksperimentelt at målrette leveringen af andre molekyler, såsom plasmider, til celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84625-61-6
Molekylær formel C35H38Cl2N8O4
Molekylvægt (g/mol) 705.64
MDL nummer MFCD00870168,MFCD00941396
InChI nøgle VHVPQPYKVGDNFY-ZPGVKDDISA-N
Synonym itraconazole-d5, itraconazole, oriconazole-d5, triasporin-d5, sporamelt-d5, itrizole-d5, sporanox-d5, +/--4-4-4-4-2r,4s-2,4-dichlorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl-1,3-dioxolan-4-yl methoxy phenyl-1-piperazinyl phenyl-2,4-dihydro-2-1-methylpropyl-d5-3h-1,2,4-triazol-3-one, 2h5-4-4-4-4-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl-2-2,4-dichlorophenyl-1,3-dioxolan-4-yl methoxy phenyl piperazin-1-yl phenyl-1-sec-butyl-1h-1,2,4-triazol-5 4h-one, 2-3,3,4,4,4-2 h? butan-2-yl-4-4-4-4-2r,4s-2-2,4-dichlorophenyl-2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl-1,3-dioxolan-4-yl methoxy phenyl piperazin-1-yl phenyl-1,2,4-triazol-3-one
PubChem CID 45039617
IUPAC navn 4-[4-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorphenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]me thoxy]phenyl]piperazin-1-yl]phenyl]-2-(3,3,4,4,4-pentadeuteriobutan-2-yl)-1,2,4-triazol-3-on
SMIL CCC(C)N1N=CN(C1=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCN(CC1)C1=CC=C(OC[C@H]2CO[C@@](CN3C=NC=N3)(O2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Itraconazole
Smeltepunkt 168,0 °C til 170,0 °C
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Merck Index 15,5292
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: <1 mg/ml. Andre opløseligheder: opløselighed i ethanol: <1 mg/ml, opløselighed i dmso: 4 mg/ml
Formel vægt 705.64
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Itraconazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.