Få mere at vide
R&D Systems™ Itraconazole
Artikelnummer. 18745836
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18745836 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18745836 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 5981/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. SMO antagonist; acts at different binding site to cyclopamine (Cat No. 1623)
Itraconazole is a SMO antagonist (IC50 = 690 nM); acts at different binding site to cyclopamine (Cat. No. 1623). Also cytochrome p450 inhibitor (IC50 = 16-26 nM). Inhibits cell cycle at G1 phase in vitro and blocks angiogenesis in vivo (IC50 = 160 nM). Antifungal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[4-[4-[4-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2,4-dihydro-2-(1-methylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
CAS 84625-61-6
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Mål Smoothened Receptor Antagonists
Molekylær formel C35H38Cl2N8O4
Formel vægt 705.63
Renhed >99%