Få mere at vide
Novus Biologicals™ ITPR2 Antibody Blocking Peptide
Artikelnummer. 18439978 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0,1 mg
Artikelnummer. 18439978
Brand: Novus Biologicals™ NB1002466PEP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Gen-id (Entrez) 3709
Arter Human
Renhed >50%, by HPLC
Indhold og opbevaring Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Til brug med (applikation) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-2466
Gene Alias inositol 14,5-triphosphate receptor, type 2, inositol 14,5-trisphosphate receptor type 2, insP3R2, IP3 receptor, IP3 receptor isoform 2, IP3R 2, IP3R2, Type 2 inositol 14,5-trisphosphate receptor, Type 2 InsP3 receptor
Gen symbol ITPR2
Mængde 0,1 mg
Forskningskategori Neuroscience
Opbevaringsbuffer Lyophilized from a 5 pmol/ul solution in 5% (v/v) acetonitrile/H2O and TFA salt.