missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Itopride N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Itopride N-oxide |
| CAS | 141996-98-7 |
| Molekylær formel | C20 H26 N2 O5 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N2O5/c1-22(2,24)11-12-27-17-8-5-15(6-9-17)14-21-20(23)16-7-10-18(25-3)19(13-16)26-4/h5-10,13H,11-12,14H2,1-4H3,(H,21,23) |
| SMIL | COc1ccc(cc1OC)C(=O)NCc2ccc(OCC[N+](C)(C)[O-])cc2 |
| IUPAC navn | 2-[4-[[(3,4-dimethoxybenzoyl)amino]methyl]phenoxy]-N,N-dimethylethanamine oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.43 |
| Formel vægt | 374.1842 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?