Få mere at vide
ITIC, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 17196554
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
Unit Size:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
17196554 250 mg 250mg
17186554 100 mg -
17106564 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17196554 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H66574.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 1664293-06-4 | C94H82N4O2S4 | 1427.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1664293-06-4
Molekylær formel C94H82N4O2S4
Molekylvægt (g/mol) 1427.96
InChI nøgle HQOWCDPFDSRYRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,9-bis(2-methylene-(3-(1,1-dicyanomethylene)-indanone))-5,5,11,11-tetrakis(4-hexylphenyl)-dithieno[2,3-d:2’,3’-d’]-s-indaceno[1,2-i:5,6-b’]dithiophene
IUPAC navn 2-{2-[(20-{[1-(dicyanomethyliden)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yliden]methyl}-12,12,24,24-tetrakis(4-hexylphenyl)-5,9,17,21-tetrathiaheptacyclo[13. ³,0⁴,¹¹,0⁶,¹⁰,0¹⁶,²³,0¹⁸,²²]tetracosa-1(15),2,4(11),6(10),7,13,16(23),18(22),19 -nonaen-8-yl)methyliden]-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-yliden}propandinitril
SMIL CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1(C2=CC3=C(C=C2C2=C1C1=C(S2)C=C(S1)C=C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=C(C#N)C#N)C(C1=C3SC2=C1SC(C=C1C(=O)C3=CC=CC=C3C1=C(C#N)C#N)=C2)(C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale ITIC
Mængde 250 mg
Formel vægt 1427.94
Fysisk form Fast stof