Få mere at vide
ITIC-F, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17196564
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17196564 500 mg
17176564 100 mg
17186564 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17196564 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66664.ME
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2097998-59-7
Molekylær formel C94H78F4N4O2S4
Molekylvægt (g/mol) 1499.92
InChI nøgle JOZQXSUYCMNTCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,9-bis(2-methylene-((3-(1,1-dicyanomethylene)-6,7-difluoro)-indanone))-5,5,11,11-tetrakis(4-hexylphenyl)-dithieno[2,3-d:2’,3’-d’]-s-indaceno[1,2-b:5,6-b’]dithiophene
IUPAC navn 2-{2-[(20-{[1-(dicyanomethyliden)-5,6-difluor-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yliden]methyl}-12,12,24,24-tetrakis(4-hexylphenyl)-5,9,17,21-tetrathi.¹. ³,0⁴,¹¹,0⁶,¹⁰,0¹⁶,²³,0¹⁸,²²]tetracosa-1(15),2,4(11),6(10),7,13,16(23),18(22),19-nonae n-8-yl)methyliden]-5,6-difluor-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-yliden}propandinitril
SMIL CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1(C2=CC3=C(C=C2C2=C1C1=C(S2)C=C(S1)C=C1C(=O)C2=CC(F)=C(F)C=C2C1=C(C#N)C#N)C(C1=C3SC2=C1SC(C=C1C(=O)C3=CC(F)=C(F)C=C3C1=C(C#N)C#N)=C2)(C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ITIC-F
Mængde 500 mg
Formel vægt 1499.88
Fysisk form Fast stof