missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ITIC-F, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 17176564
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17176564 100 mg
17186564 250 mg
17196564 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17176564 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66664.MC
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2097998-59-7
Molekylær formel C94H78F4N4O2S4
Molekylvægt (g/mol) 1499.92
InChI nøgle JOZQXSUYCMNTCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,9-bis(2-methylene-((3-(1,1-dicyanomethylene)-6,7-difluoro)-indanone))-5,5,11,11-tetrakis(4-hexylphenyl)-dithieno[2,3-d:2’,3’-d’]-s-indaceno[1,2-b:5,6-b’]dithiophene
IUPAC navn 2-{2-[(20-{[1-(dicyanomethyliden)-5,6-difluor-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yliden]methyl}-12,12,24,24-tetrakis(4-hexylphenyl)-5,9,17,21-tetrathi.¹. ³,0⁴,¹¹,0⁶,¹⁰,0¹⁶,²³,0¹⁸,²²]tetracosa-1(15),2,4(11),6(10),7,13,16(23),18(22),19-nonae n-8-yl)methyliden]-5,6-difluor-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-yliden}propandinitril
SMIL CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1(C2=CC3=C(C=C2C2=C1C1=C(S2)C=C(S1)C=C1C(=O)C2=CC(F)=C(F)C=C2C1=C(C#N)C#N)C(C1=C3SC2=C1SC(C=C1C(=O)C3=CC(F)=C(F)C=C3C1=C(C#N)C#N)=C2)(C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ITIC-F
Mængde 100 mg
Formel vægt 1499.88
Fysisk form Fast stof

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.