Få mere at vide
ITIC-Cl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17196544
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17196544 100 mg
17106554 250 mg
17116554 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17196544 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66521.MC
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2253663-81-7
Molekylær formel C94H78Cl4N4O2S4
Molekylvægt (g/mol) 1565.72
InChI nøgle CGRWDQBQNINDAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,9-bis(2-methylene-((3-(1,1-dicyanomethylene)-6,7-dichloro)-indanone))-5,5,11,11-tetrakis(4-hexylphenyl)-dithieno[2,3-d:2’,3’-d’]-s-indaceno[1,2-b:5,6-b’]dithiophene
IUPAC navn 2-{5,6-dichlor-2-[(20-{[5,6-dichlor-1-(dicyanomethyliden)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yliden]methyl}-12,12,24,24-tetrakis(4-hexylphenyl)-5,1-cyclathi! o[13.9.0.0³,¹³.0⁴,¹¹.0⁶,¹⁰.0¹⁶,²³.0¹⁸,²²]tetracosa-1(15),2,4(11),6(10),7,13,16(23),18 (22),19-nonaen-8-yl)methyliden]-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-yliden}propandinitril
SMIL CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1(C2=CC3=C(C=C2C2=C1C1=C(S2)C=C(S1)C=C1C(=O)C2=CC(Cl)=C(Cl)C=C2C1=C(C#N)C#N)C(C1=C3SC2=C1SC(C=C1C(=O)C3=CC(Cl)=C(Cl)C=C3C1=C(C#N)C#N)=C2)(C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ITIC-Cl
Mængde 100 mg
Formel vægt 1565.72
Fysisk form Fast stof