Få mere at vide
ITE, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ITE |
| CAS | 448906-42-1 |
| Molekylær formel | C14H10N2O3S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-(1H-Indol-3-ylcarbonyl)-4-thiazolecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-(1'H-Indole-3'-carbonyl)thiazole-4-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10N2O3S/c1-19-14(18)11-7-20-13(16-11)12(17)9-6-15-10-5-3-2-4-8(9)10/h2-7,15H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1csc(n1)C(=O)c2c[nH]c3ccccc23 |
| IUPAC navn | methyl 2-(1H-indole-3-carbonyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.31 |
| Formel vægt | 286.0412 |