missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ITE

Beskrivelse
Endogenous aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist (Ki = 3 nM). Decreases Oct4 levels in U87 glioblastoma cells. Induces stem-like cancer cell differentiation in U87 tumor spheres and inhibits ovarian cancer cell proliferation in vitro. Suppresses tumor growth in U87 and OVCAR-3 cell xenografts in mice. Also inhibits TGF-β-induced human myofibroblast differentiation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ITE |
| CAS | 448906-42-1 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C14H10N2O3S |
| Formel vægt | 286.3 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.305 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?