Få mere at vide
ITE, MedChemExpress
Beskrivelse
ITE is a potent endogenous agonist of aryl hydrocarbon receptor (AhR), binding directly to AHR, with a Ki of 3 nM. ITE also has immunosuppressive activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ITE |
| CAS | 448906-42-1 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H10N2O3S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 41 mg/mL (143.20 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CSC(C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)=O)=N1)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.31 |
| Formel vægt | 286.31 |
| Vis mere |