Få mere at vide
ITD-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475298
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16475298 10 mg
16435956 100 mg
16431507 50 mg
16428017 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16475298 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12704
MedChemExpress ITD-1 is the first selective TGFβ receptor inhibitor with an IC50 of 460 nM.
ITD-1 is the first selective TGFβ receptor inhibitor with an IC50 of 460 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ITD-1
CAS 1099644-42-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H29NO3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 28 mg/mL (67.39 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=C(C)NC2=C(C(CC(C)(C)C2)=O)C1C3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3)OCC
Molekylvægt (g/mol) 415.52
Formel vægt 415.52
Procent renhed 99.83%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation