Få mere at vide
Itaconisk anhydrid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Itaconic Anhydride |
| CAS | 2170-03-8 |
| Molekylær formel | C5H4O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h1-2H2 |
| SMIL | C=C1CC(=O)OC1=O |
| IUPAC navn | 3-methylideneoxolin-2,5-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.09 |
| Formel vægt | 112.016 |