Få mere at vide
Itaconisk anhydrid, TRC
Artikelnummer. 30390836
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30390836 5 g
1 options
Artikelnummer. 30390836 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI9310055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Itaconic Anhydride
CAS 2170-03-8
Molekylær formel C5H4O3
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h1-2H2
SMIL C=C1CC(=O)OC1=O
IUPAC navn 3-methylideneoxolin-2,5-dion
Molekylvægt (g/mol) 112.09
Formel vægt 112.016