Få mere at vide
Itaconic anhydrid, 98%
Artikelnummer. 10433551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10433551 25 g Glasflaske 25g
10228433 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10433551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 412940250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2170-03-8 | C5H4O3 | 112,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2170-03-8
Molekylær formel C5H4O3
Molekylvægt (g/mol) 112.08
MDL nummer MFCD00005530
InChI nøgle OFNISBHGPNMTMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym itaconic anhydride, itaconic acid anhydride, 2-methylenesuccinic anhydride, methylenesuccinic anhydride, 2,5-furandione, dihydro-3-methylene, itaconicanhydride, succinic anhydride, methylene, dihydro-3-methylene-2,5-furandione, 3-methylenedihydro-2,5-furandione, unii-y455ks1u7q
PubChem CID 75110
IUPAC navn 3-methylidenoxolan-2,5-dion
SMIL C=C1CC(=O)OC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Itaconic anhydride
Smeltepunkt 66,0 °C til 70,0 °C
Farve Hvid til cremet
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 98%
Beilstein 17, 442
Formel vægt 112.08
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Itaconic anhydride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.