Få mere at vide
Itaconic anhydride, 97%
Artikelnummer. 11470718
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11470718
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25216.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2170-03-8 | C5H4O3 | 112.08 g/mol
Itaconsyreanhydrid anvendes til immobilisering afβ -glucosidase. Det gennemgår estrificering for at opnå egnede monomerer til emulsionspolymerisation af itaconater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Itaconsyreanhydrid anvendes til immobilisering afβ -glucosidase. Det gennemgår estrificering for at opnå egnede monomerer til emulsionspolymerisation af itaconater.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra fugt og oxidationsmidler under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand. Uforeneligt med oxidationsmidler og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2170-03-8
Molekylær formel C5H4O3
Molekylvægt (g/mol) 112.08
MDL nummer MFCD00005530
InChI nøgle OFNISBHGPNMTMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym itaconic anhydride, itaconic acid anhydride, 2-methylenesuccinic anhydride, methylenesuccinic anhydride, 2,5-furandione, dihydro-3-methylene, itaconicanhydride, succinic anhydride, methylene, dihydro-3-methylene-2,5-furandione, 3-methylenedihydro-2,5-furandione, unii-y455ks1u7q
PubChem CID 75110
IUPAC navn 3-methylidenoxolan-2,5-dion
SMIL C=C1CC(=O)OC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Itaconic anhydride
Smeltepunkt 68°C to 72°C
Kogepunkt 114°C to 115°C (12 mmHg)
Mængde 500 g
Beilstein 2212
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 112.09
Procent renhed 97%
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.