Få mere at vide
Itaconic anhydrid, 97%
Beskrivelse
Itaconsyreanhydrid anvendes til immobilisering afβ -glucosidase. Det gennemgår estrificering for at opnå egnede monomerer til emulsionspolymerisation af itaconater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Itaconsyreanhydrid anvendes til immobilisering afβ -glucosidase. Det gennemgår estrificering for at opnå egnede monomerer til emulsionspolymerisation af itaconater.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra fugt og oxidationsmidler under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand. Uforeneligt med oxidationsmidler og fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Itaconic anhydride |
| Smeltepunkt | 68 °C til 72 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2212 |
| Kogepunkt | 114 °C til 115 °C (12 mmHg) |
| Opløselighedsinformation | Hydrolyserer i vand. |
| Formel vægt | 112.09 |
| Procent renhed | 97% |