Få mere at vide
Itaconsyre, TRC
Artikelnummer. 30402301
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30402301 25 g
1 options
Artikelnummer. 30402301 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI93100025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Itaconic Acid
CAS 97-65-4
Molekylær formel C5H6O4
Mængde 25 g
Synonym 2-Methylenebutanedioic Acid, Methylenesuccinic Acid, 2-Methylenebutanedioic Acid, 2-Methylenesuccinic Acid, 2-Propene-1,2-dicarboxylic Acid, 4-Hydroxy-2-methylene-4-oxobutanoic Acid, Methylenebutanedioic Acid, NSC 3357, Propylenedicarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
SMIL OC(=O)CC(=C)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 130.1
Formel vægt 130.0266