Få mere at vide
Itaconsyre, 99%
Artikelnummer. 11443027
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443027 1000 g 1000g
11453027 250 g 250g
11463027 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15566.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 97-65-4 | C5H6O4 | 130,099 g/mol
Itaconsyre anvendes til fremstilling af acrylonitril-butadien-styren og acrylat-latexer. Det bruges også til at fremstille poly-itaconsyre, harpikser til biobrændstofkomponenter og ionomercementer. Det finder anvendelse i tekstil-, kemiske og farmaceutiske industrier. Det bruges også som et tilsætningsstof i fibre og ionbytterharpikser for at øge slid, vandtætning, fysisk modstand, døende affinitet og bedre varighed. Ydermere fungerer det som en comonomer, der anvendes til fremstilling af akrylfibre og -gummi, forstærket glasfiber, kunstige diamanter og linser. Ud over dette fungerer det som bindemiddel og limningsmiddel i ikke-vævende fibre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Itaconsyre anvendes til fremstilling af acrylonitril-butadien-styren og acrylatlatexer. Det bruges også til at fremstille poly-itaconsyre, harpikser til biobrændstofkomponenter og ionomercementer. Det finder anvendelse i tekstil-, kemiske og farmaceutiske industrier. Det bruges også som et tilsætningsstof i fibre og ionbytterharpikser for at øge slid, vandtætning, fysisk modstand, døende affinitet og bedre varighed. Ydermere fungerer det som en comonomer, der anvendes til fremstilling af akrylfibre og -gummi, forstærket glasfiber, kunstige diamanter og linser. Ud over dette fungerer det som bindemiddel og limningsmiddel i ikke-vævende fibre.
Opløselighed
Opløseligt i vand, acetone, methanol, hexan og ethanol. Lidt opløseligt i benzen, chloroform, carbondisulfid og petroleumsether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Fugt følsom. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-65-4
Molekylær formel C5H6O4
Molekylvægt (g/mol) 130.099
MDL nummer MFCD00004260
InChI nøgle LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym itaconic acid, 2-methylenesuccinic acid, methylenesuccinic acid, methylenebutanedioic acid, propylenedicarboxylic acid, itaconate, 2-propene-1,2-dicarboxylic acid, butanedioic acid, methylene, succinic acid, methylene, 2-methylenebutanedioic acid
PubChem CID 811
ChEBI CHEBI:30838
IUPAC navn 2-methylidenbutandisyre
SMIL C=C(CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Itaconic acid
Smeltepunkt 165 °C til 169 °C
Tæthed 1.63
Kogepunkt 268 °C
Mængde 1000 g
Beilstein 1759501
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,5242
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, acetone, methanol, hexan og ethanol. Let opløselig i benzen, kloroform, kulstofdisulfid og petroleumsether.
Formel vægt 130.1
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Itaconic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Itaconic acid