Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Itaconic acid |
| Smeltepunkt | 165,0 °C til 168,0 °C |
| Farve | Beige til hvid |
| Tæthed | 1.5700g/mL |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | HO2CCH2C(=CH2)CO2H |
| Mængde | 1 kg |
| Beilstein | 02,76 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Itaconic acid, 99+%
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Itaconic acid