Få mere at vide
Tocris Bioscience™ IT1t dihydrochloride
Beskrivelse
Potent CXCR4 antagonist (IC50 = 1.1 nM in calcium mobilization assays). Orally available. Blocks interaction with the HIV envelope protein, gp120 (IC50 = 7 nM, inhibition of X4-tropic HIV-1IIIB attachment).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | IT1t dihydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 479.57 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 479.567 |