missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

IT1t dihydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492736
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16492736 25 mg -
16454616 100 mg -
16443378 10 mg -
16429906 50 mg 50mg
16406107 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16492736 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101458A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress IT1t dihydrochloride is a potent CXCR4 antagonist; inhibits CXCL12/CXCR4 interaction with an IC50 of 2.1 nM.

IT1t dihydrochloride is a potent CXCR4 antagonist

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale IT1t dihydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1092776-63-0
Farve White
Mængde 25 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H36Cl2N4S2
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (104.26 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (62.56 mM)
SMIL CC1(C)CN2C(CS/C(NC3CCCCC3)=N\C4CCCCC4)=CSC2=N1.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 479.57
Formel vægt 479.57
Procent renhed 99.89%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.