Få mere at vide
Neuation Technologies Pvt. Ltd. iRør HP Multiposition magnetisk kogepladeomrører, 120 C, °rustfrit stål
Stiktype:
EU/Storbritannien
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- BLDC motor
- SS overflade med anti-skrid måtte
- Pulstilstand
- Mikroprocessor styret
- IP 42 klassificeret
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Rustfrit stål |
| Spænding | 220 V |
| Oversigt | 10 positions varmeplade omrører |
| Sikkerhedsfunktioner | IP 42 klassificeret |
| Forsendelsesvægt (engelsk) | 11 lb. |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 5 kg |
| Omrøringsfunktioner | Pulstilstand |
| Kropsmateriale | Rustfrit stål |
| Elektriske krav | 220 V, 50/60 Hz |
| Controller type | Digital |
| Vis mere |