Få mere at vide
Neuation Technologies Pvt. Ltd. iRør HP Multiposition magnetisk kogepladeomrører, omgivende til 120 °C, rustfrit stål med silikoneplade
Artikelnummer. 15948840
Stiktype:
EU/Storbritannien
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15948840
Brand: Neuation Technologies Pvt. Ltd. MS201100 EU/UK/AU
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Omrøringsområde: 300 til 1500 rpm, form: rektangel, størrelse: 18 x 4,6 tommer, stiktype: EU/UK-stil
  • BLDC motor
  • SS overflade med anti-skrid måtte
  • Pulstilstand
  • Mikroprocessor styret
  • IP 42 klassificeret
Tekniske data
Topplademateriale Rustfrit stål med silikoneplade
Spænding 220 V
Oversigt 5 positions varmeplade omrører
Sikkerhedsfunktioner IP 42 klassificeret
Forsendelsesvægt (engelsk) 6.6 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 3 kg
Omrøringsfunktioner Pulstilstand
Kropsmateriale Metal
Elektriske krav 400 W
Controller type Digital
Til brug med (udstyr) Glasbeholdere
Model- HP 5M
Sål funktioner Pulstilstand, mikroprocessorstyret, IP 42-klassificeret
Længde (engelsk) 22,2 tommer
Størrelse 18 x 4,6 tommer.
Højde (metrisk) 75 mm
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 120 °C
Stuetemperatur 5 °C til 40 °C
Højde (engelsk) 3 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Strømstyrke 1,7 A
Længde (metrisk) 565 mm
Watt 400 W
Vægt (engelsk) 6.6 lb.
Vægt (metrisk) 3 kg
Type Omrøringsvarmeplader
Form Rektangel
Stiktype EU/Storbritannien
Antal stillinger 5
Maks. Beholderstørrelse 0.4 L
Omrøringsområde 300 til 1500 rpm