missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Istaroxime hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16432847
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16432847 50 mg 50mg
16426768 10 mg -
16429317 5 mg -
16426896 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16432847 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15718A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Istaroxime hydrochloride is a Na+/K+-ATPase inhibitor (IC50=0.11 μM) and a sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2 (SERCA 2) activator.

Istaroxime hydrochloride is a Na+/K+-ATPase inhibitor (IC50=0.11 μM) and a sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2 (SERCA 2) activator.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Istaroxime hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 374559-48-5
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H33ClN2O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym PST2744 hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 45 mg/mL (113.36 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (62.98 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC([C@@]4([H])C/C(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C)=N/OCCN)=O.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 396.95
Formel vægt 396.95
Procent renhed 98.13%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.