Få mere at vide
ISRIB, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ISRIB |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24Cl2N2O4/c23-15-1-9-19(10-2-15)29-13-21(27)25-17-5-7-18(8-6-17)26-22(28)14-30-20-11-3-16(24)4-12-20/h1-4,9-12,17-18H,5-8,13-14H2,(H,25,27)(H,26,28) |
| Formel vægt | 450.1113 |
| Procent renhed | >95% |