Få mere at vide
Isradipin, TRC
Artikelnummer. 30134705
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134705 5 mg
30007714 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134705 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI9250005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75695-93-1
Molekylær formel C19 H21 N3 O5
Molekylvægt (g/mol) 371.39
Synonym Isradipine, Methyl 1-methylethyl (4RS)-4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
IUPAC navn 3-O-methyl 5-O-propan-2-yl 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc3nonc23)C(=O)OC(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isradipine
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9,16,20H,1-5H3
Formel vægt 371.1481