Få mere at vide
Isradipin, Mikromol™
Artikelnummer. 18062500
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18062500 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062500 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0466.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Isradipin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isradipine
CAS 75695-93-1
Analyt- eller komponentnavne Isradipine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H21 N3 O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Isradipine, Methyl 1-methylethyl (4RS)-4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
InChI formel InChI=1S/C19H21N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9,16,20H,1-5H3
SMIL COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc3nonc23)C(=O)OC(C)C)C
IUPAC navn 3-O-methyl 5-O-propan-2-yl 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 371.39
Mængde 250 mg
Formel vægt 371,1481 g/mol