Få mere at vide
Isradipin, 98+%
Beskrivelse
Isradipin er en L-type calciumkanalblokker, Isradipin har anti-aterosklerotiske effekter hos dyr og forbedrer endotelmedieret nitrogenoxid (NO)-afhængig vasodilatation in vitro. Yderligere studier indikerer, at Isradipin kan give en neurobeskyttende effekt i en rottemodel for fokal iskiæmi, og at Isradipin producerer en dosisafhængig besparelse af dopamin-neuronale fibre og cellelegemer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Isradipin er en L-type calciumkanalblokker, Isradipin har anti-aterosklerotiske effekter hos dyr og forbedrer endotelmedieret nitrogenoxid (NO)-afhængig vasodilatation in vitro. Yderligere studier indikerer, at Isradipin kan give en neurobeskyttende effekt i en rottemodel for fokal iskiæmi, og at Isradipin producerer en dosisafhængig besparelse af dopamin-neuronale fibre og cellelegemer.
Opløselighed
Opløselig i DMSO
Bemærk
Beskyt mod varme. Opbevar væk fra oxiderende midler.
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Isradipine |
| Farve | Gul |
| Mængde | 50 mg |
| Merck Index | 14,5240 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMSO |
| Formel vægt | 371.39 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |