Få mere at vide
Ispinesib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484017
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16484017 50 mg -
16408108 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16484017 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50759
MedChemExpress Ispinesib is a specific inhibitor of kinesin spindle protein (KSP), with a Ki app of 1.7 nM.
Ispinesib is a specific inhibitor of kinesin spindle protein (KSP), with a Ki app of 1.7 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ispinesib
Fysisk form Solid
CAS 336113-53-2
Farve Light Yellow
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H33ClN4O2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym SB-715992
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (241.75 mM)
SMIL O=C1N(CC2=CC=CC=C2)C([C@@H](C(C)C)N(CCCN)C(C3=CC=C(C)C=C3)=O)=NC4=CC(Cl)=CC=C14
Molekylvægt (g/mol) 517.06
Formel vægt 517.06
Procent renhed 98.28%