Få mere at vide
Isoxsuprine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18050280
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
18050280 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18050280 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0576.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Isoxsuprine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoxsuprine hydrochloride
CAS 579-56-6
Analyt- eller komponentnavne Isoxsuprine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H23 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Isoxsuprine Hydrochloride, (1RS,2SR)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-[[(1SR)-1-methyl-2-phenoxyethyl]amino]propan-1-ol hydrochloride, Norephedrine, p-hydroxy-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride (6CI), 1-(p-Hydroxyphenyl)-2-(1'-methyl-2'-phenoxy)ethylaminopropanol-1 hydrochloride, Dilavase, Divadilan, Duvadilan, Duviculine, Isolait, Isoxsuprin hydrochloride, Navilox, Suprilent, Suprox SR, Tidilan, Vadosilan, Vasodilan, Vasoplex, Vasotran, Benzenemethanol, 4-hydroxy-alpha-[1-[(1-methyl-2-phenoxyethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-hydroxy-alpha-[1-[(1-methyl-2-phenoxyethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, p-hydroxy-alpha-[1-[(1-methyl-2-phenoxyethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (8CI)
InChI formel InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(12-22-17-6-4-3-5-7-17)19-14(2)18(21)15-8-10-16(20)11-9-15;/h3-11,13-14,18-21H,12H2,1-2H3;1H/t13-,14-,18-;/m0./s1
SMIL Cl.C[C@@H](COc1ccccc1)N[C@@H](C)[C@H](O)c2ccc(O)cc2
IUPAC navn 4-[(1R,2S)-1-hydroxy-2-[[(2S)-1-phenoxypropan-2-yl]amino]propyl]phenol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 337.84
Mængde 500 mg
Formel vægt 337.1445 g/mol