Få mere at vide
Isoxsuprine-d6 HCl (3-phenoxy-2-propyl-1,1,1,2,3,3,3-d6-amine) (mixture of diastereomers), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoxsuprine-D6 (3-phenoxy-2-propyl-1,1,1,2,3,3,3-D6) (mixture of diastereomers) Hydrochloride |
| CAS | 2706004-35-3 |
| Molekylær formel | C18 D6 H17 N O3 . Cl H |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-α-[1-[(1-methyl-2-phenoxyethyl)amino]ethyl]benzenemethanol hydrochloride, Isoxsuprine-d6 hydrochloride, Isoxsuprine-D6 (3-phenoxy-2-propyl-1,1,1,2,3,3,3-D6) (mixture of diastereomers) Hydrochloride, Isoxsuprine-d6 HCl (3-phenoxy-2-propyl-1,1,1,2,3,3,3-d6-amine) (mixture of diastereomers) |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H23NO3.ClH/c1-13(12-22-17-6-4-3-5-7-17)19-14(2)18(21)15-8-10-16(20)11-9-15;/h3-11,13-14,18-21 H,12H2,1-2H3;1 H/i1D3,12D2,13 D; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(NC(C)C(O)c1ccc(O)cc1)C([2 H])([2 H])Oc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 4-[2-[(1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-3-phenoxypropan-2-yl)amino]-1-hydroxypropyl]phenol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.878 |
| Formel vægt | 343.1821 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?