Få mere at vide
Isoxicam, TRC
Artikelnummer. 30134534
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134534 10 g
17991445 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134534 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI91814510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34552-84-6
Molekylær formel C14 H13 N3 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 335.34
IUPAC navn 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazin-3-carboxamid
SMIL CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3cc(C)on3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoxicam
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H13N3O5S/c1-8-7-11(16-22-8)15-14(19)12-13(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(12)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)
Formel vægt 335.0576