Få mere at vide
Isoxazol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438799
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15438799 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15438799 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01607.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 288-14-2 | C3H3NO | 69.063 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoxazole
CAS 288-14-2
Tæthed 1.078
Kogepunkt 93 °C til 95 °C
Flammepunkt 8 °C (46 °F)
Molekylær formel C3H3NO
Brydningsindeks 1.427
MDL nummer MFCD00003149
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 103773
Synonym isoxazole, 1-oxa-2-azacyclopentadiene, isooxazole, unii-00srw0m6pw, 00srw0m6pw, isoxazoles, pubchem8623, acmc-209h4x, ksc204o6n
InChI nøgle CTAPFRYPJLPFDF-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CON=C1
IUPAC navn 1,2-oxazol
Molekylvægt (g/mol) 69.063
PubChem CID 9254
ChEBI CHEBI:35595
Formel vægt 69.06
Procent renhed 99%