Få mere at vide
Isoxazole, 99%
Artikelnummer. 10536651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10536651 50 g Glass bottle 50g
10245141 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10536651 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 412930500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 288-14-2 | C3H3NO | 69.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 288-14-2
Molekylær formel C3H3NO
Molekylvægt (g/mol) 69.06
MDL nummer MFCD00003149
InChI nøgle CTAPFRYPJLPFDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoxazole, 1-oxa-2-azacyclopentadiene, isooxazole, unii-00srw0m6pw, 00srw0m6pw, isoxazoles, pubchem8623, acmc-209h4x, ksc204o6n
PubChem CID 9254
ChEBI CHEBI:35595
IUPAC navn 1,2-oxazole
SMIL C1=CON=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoxazole
Navn note 99%
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 95°C
Flammepunkt 8°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.4260 to 1.428
Mængde 50 g
Beilstein 27, 14
Specifik vægtfylde 1.07
Formel vægt 69.06
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoxazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.