Få mere at vide
Isoxazol-5-carboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 11474764
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474764 5 g 5g
11464764 1 g 1g
11484764 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474764 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13739.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 21169-71-1 | C4H3NO3 | 113,072 g/mol
Reaktionsbetingelser viste sig at tillade den eksklusive dannelse af isoxazol-5-carboxylsyrederivater ved konjugattilsætning, i surt medium, af hydroxylamin tilβ -alkoxyvinyl trichlormethylketon i syntese og reaktivitet af isoxazoler. Isoxazol-5-carboxylsyre deltager i syntesen og evalueringen af acylguanidin FXa-hæmmere. 1, 1, 1-trichlor-4-methoxy-3-penten-2-on postuleret i fremstillingen af isoxazol-5-carboxylsyre ud fra trichloracetylchlorid, ethylvinylether og hydroxylamin udvikles i et fuldt mættet nitrogenatom, hvorfor der ikke er mulighed for konjugering med 4-substituenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reaktionsbetingelser viste sig at tillade den eksklusive dannelse af isoxazol-5-carboxylsyrederivater ved konjugattilsætning, i surt medium, af hydroxylamin tilβ -alkoxyvinyl trichlormethylketon i syntese og reaktivitet af isoxazoler. Isoxazol-5-carboxylsyre deltager i syntesen og evalueringen af acylguanidin FXa-hæmmere. 1, 1, 1-trichlor-4-methoxy-3-penten-2-on postuleret i fremstillingen af isoxazol-5-carboxylsyre ud fra trichloracetylchlorid, ethylvinylether og hydroxylamin udvikles i et fuldt mættet nitrogenatom, hvorfor der ikke er mulighed for konjugering med 4-substituenter.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21169-71-1
Molekylær formel C4H3NO3
Molekylvægt (g/mol) 113.072
MDL nummer MFCD00156151
InChI nøgle MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h
PubChem CID 2060599
IUPAC navn 1,2-oxazol-5-carboxylsyre
SMIL C1=C(ON=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoxazole-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 141 °C til 144 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 113.07
Procent renhed 98%