Få mere at vide
Isoxazol-5-carboxylsyre, 98%
Beskrivelse
Reaktionsbetingelser viste sig at tillade den eksklusive dannelse af isoxazol-5-carboxylsyrederivater ved konjugattilsætning, i surt medium, af hydroxylamin tilβ -alkoxyvinyl trichlormethylketon i syntese og reaktivitet af isoxazoler. Isoxazol-5-carboxylsyre deltager i syntesen og evalueringen af acylguanidin FXa-hæmmere. 1, 1, 1-trichlor-4-methoxy-3-penten-2-on postuleret i fremstillingen af isoxazol-5-carboxylsyre ud fra trichloracetylchlorid, ethylvinylether og hydroxylamin udvikles i et fuldt mættet nitrogenatom, hvorfor der ikke er mulighed for konjugering med 4-substituenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reaktionsbetingelser viste sig at tillade den eksklusive dannelse af isoxazol-5-carboxylsyrederivater ved konjugattilsætning, i surt medium, af hydroxylamin tilβ -alkoxyvinyl trichlormethylketon i syntese og reaktivitet af isoxazoler. Isoxazol-5-carboxylsyre deltager i syntesen og evalueringen af acylguanidin FXa-hæmmere. 1, 1, 1-trichlor-4-methoxy-3-penten-2-on postuleret i fremstillingen af isoxazol-5-carboxylsyre ud fra trichloracetylchlorid, ethylvinylether og hydroxylamin udvikles i et fuldt mættet nitrogenatom, hvorfor der ikke er mulighed for konjugering med 4-substituenter.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoxazole-5-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 141°C to 144°C |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 113.07 |
| Procent renhed | 98% |