Få mere at vide
Isoxazol-5-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10732357
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10732357 5 g 5g
10254964 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10732357 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC10301DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 21169-71-1
Molekylær formel C4H3NO3
Molekylvægt (g/mol) 113.072
MDL nummer MFCD00156151
InChI nøgle MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h
PubChem CID 2060599
IUPAC navn 1,2-oxazol-5-carboxylsyre
SMIL C1=C(ON=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoxazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 113.07
Procent renhed 97%