Få mere at vide
Isoxazol-5-carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10641503
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10641503 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10100612 250 mg Ravglasflaske 250mg
10113624 5 g Ravglasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10641503 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB04448DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175334-72-2
Molekylær formel C4H4N2OS
Molekylvægt (g/mol) 128.15
MDL nummer MFCD00276995
InChI nøgle CEDRGDFENMZKCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoxazole-5-carbothioamide, 5-isoxazolecarbothioamide, isoxazole-5-carbothioic acid amide, 5-isoxazolecarbothioamide 9ci, aminoisoxazol-5-ylmethane-1-thione
PubChem CID 2799515
IUPAC navn 1,2-oxazol-5-carbothioamid
SMIL NC(=S)C1=CC=NO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoxazole-5-carbothioamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 128.15
Procent renhed 97%