Få mere at vide
Isoxazol-5-carbonylchlorid, TECH, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10702293
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10702293 1 g 1g
10106963 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10702293 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC10302DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 62348-13-4
Molekylær formel C4H2ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 131.52
MDL nummer MFCD00067868
InChI nøgle NASLINFISOTVJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoxazole-5-carbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, isoxazole-5-carbonylchloride, isoxazole-5-carboxylic acid chloride, acmc-1bhwq, 5-isoxazolecarbonylchloride, isoxazol-5-carbonyl chloride, isoxazole-5-carbonyl-chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride 9ci
PubChem CID 2736707
IUPAC navn 1,2-oxazol-5-carbonylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=CC=NO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoxazole-5-carbonyl chloride
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 131.52
Procent renhed 90%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isoxazole-5-carbonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.