Få mere at vide
Isoxazol-5-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022041
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11437576
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14625.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 62348-13-4 | C4H2ClNO2 | 131.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62348-13-4
Molekylær formel C4H2ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 131.52
MDL nummer MFCD00067868
InChI nøgle NASLINFISOTVJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoxazole-5-carbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, isoxazole-5-carbonylchloride, isoxazole-5-carboxylic acid chloride, acmc-1bhwq, 5-isoxazolecarbonylchloride, isoxazol-5-carbonyl chloride, isoxazole-5-carbonyl-chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride 9ci
PubChem CID 2736707
IUPAC navn 1,2-oxazol-5-carbonylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=CC=NO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoxazole-5-carbonyl chloride
Kogepunkt 167°C to 168°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 4375023
Formel vægt 131.52
Procent renhed 97%