Få mere at vide
Isoxazol-5-carbonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11447576
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447576 5 g 5g
11437576 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14625.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 62348-13-4 | C4H2ClNO2 | 131,52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62348-13-4
Molekylær formel C4H2ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 131.52
MDL nummer MFCD00067868
InChI nøgle NASLINFISOTVJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoxazole-5-carbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, isoxazole-5-carbonylchloride, isoxazole-5-carboxylic acid chloride, acmc-1bhwq, 5-isoxazolecarbonylchloride, isoxazol-5-carbonyl chloride, isoxazole-5-carbonyl-chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride 9ci
PubChem CID 2736707
IUPAC navn 1,2-oxazol-5-carbonylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=CC=NO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoxazole-5-carbonyl chloride
Tæthed 1.362
Kogepunkt 167 °C til 168 °C
Brydningsindeks 1.499
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 4375023
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 131.52
Procent renhed 97%