Få mere at vide
Isoxazol-5-carbonylchlorid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoxazole-5-carbonyl chloride |
| Kogepunkt | 167°C to 168°C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 4375023 |
| Formel vægt | 131.52 |
| Procent renhed | 97% |