Få mere at vide
Isoxazol-3-carboxylsyre, 97%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Isoxazole-3-carboxylic acid |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 110919 |
| Formel vægt | 113.07 |
| Procent renhed | 97% |